Få mere at vide
Tranexamsyre, 98+%
Artikelnummer. 10762461 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762461 50 g Glasflaske 50g
10277453 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762461 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 228040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1425.00 DKK
    1222.65 DKK / 50g
    Spare 202.35 DKK
    14% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1197-18-8 | C8H15NR.2 | 157,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197-18-8
Molekylær formel C8H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 157.21
MDL nummer MFCD00001466
InChI nøgle GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tranexamic acid, cyklokapron, tranexamsaeure, trans amcha, tranhexamic acid, trans-4-aminomethyl cyclohexanecarboxylic acid, transamin, amstat, tamcha, amikapron
PubChem CID 5526
IUPAC navn 4-(aminomethyl)cyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL C1CC(CCC1CN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tranexamic acid
Smeltepunkt >300 °C
pH 6,5 til 8 (5% soln.)
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Tab ved tørring 1% maks.
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NCH2C6H10CO2H
Merck Index 15, 9730
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 166 g/L. Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol og ether, praktisk talt uopløselig i de fleste organiske opløsningsmidler
Mængde 50 g
Formel vægt 157.21
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.