Få mere at vide
Trandolaprilat-phenyl-d5, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trandolaprilat-phenyl-d5 |
| CAS | 1356841-27-4 |
| Molekylær formel | C22H25D5N2O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-(phenyl-d5)propyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Trandolaprilate-d5, Trandolaprilat-d5, Trandolaprilat-D5 (phenyl-D5), Trandolaprilat-phenyl-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N2O5/c1-14(23-17(21(26)27)12-11-15-7-3-2-4-8-15)20(25)24-18-10-6-5-9-16(18)13-19(24)22(28)29/h2-4,7-8,14,16-19,23H,5-6,9-13H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/t14-,16+,17-,18-,19-/m0/s1/i2D,3D,4D,7D,8D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CC[C@H](N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@@H]3C[C@H]2C(=O)O)C(=O)O)c([2H])c1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 407.51 |
| Formel vægt | 407.2469 |