missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trandolaprilat Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trandolaprilat Monohydrate |
| CAS | 951393-55-8 |
| Molekylær formel | C22 H30 N2 O5 . H2 O |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic Acid Monohydrate, Trandolaprilate Monohydrate, RU-44404, RU 44403 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H30N2O5.H2O/c1-14(23-17(21(26)27)12-11-15-7-3-2-4-8-15)20(25)24-18-10-6-5-9-16(18)13-19(24)22(28)29;/h2-4,7-8,14,16-19,23H,5-6,9-13H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29);1H2/t14-,16+,17-,18-,19-;/m0./s1 |
| SMIL | O.C[C@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-carboxy-3-phenyl-propyl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 420.5 |
| Formel vægt | 420.226 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?