Få mere at vide
Trandolapril, Mikromol™
Beskrivelse
Trandolapril
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trandolapril |
| CAS | 87679-37-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Trandolapril |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C24 H34 N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Trandolapril, (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@@H]3C[C@H]2C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid |
| Vis mere |