Få mere at vide
Trandolapril, Mikromol™
Artikelnummer. 17923436
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17923436 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17923436 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0255.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trandolapril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Trandolapril
CAS 87679-37-6
Analyt- eller komponentnavne Trandolapril
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C24 H34 N2 O5
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Trandolapril, (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]propanoyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2[C@H]3CCCC[C@@H]3C[C@H]2C(=O)O
IUPAC navn (2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoyl]-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 430.54
Mængde 250 mg
Formel vægt 430.2468 g/mol