missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trandolapril Diketopiperazine, TRC

Artikelnummer. 30454024
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454024 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454024 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT71351525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trandolapril diketopiperazine
CAS 149881-40-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C24 H32 N2 O4
Mængde 25 mg
Synonym Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid','decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-','ethyl ester','(alphaS,3S,5aS,9aR,10aS)-, Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid','decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-','ethyl ester','[3S-[2(R*),3alpha,5abeta,9aalpha,10abeta]]- (9CI), RU 46178, (S)-ethyl 2-[(3S','5aS','9aR','10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate, Trandolapril Imp. D (EP), Trandolapril Related Compound D (USP)
InChI formel InChI=1S/C24H32N2O4/c1-3-30-24(29)20(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-19-12-8-7-11-18(19)15-21(26)23(25)28/h4-6,9-10,16,18-21H,3,7-8,11-15H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
SMIL CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3[C@H]4CCCC[C@@H]4C[C@H]3C2=O
IUPAC navn ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aR,10aS)-3-methyl-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahydro-3H-pyrazino[1,2-a]indol-2-yl]-4-phenylbutanoate
Molekylvægt (g/mol) 412.52
Formel vægt 412.2362
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.