missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Trandolapril Diketopiperazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trandolapril diketopiperazine |
| CAS | 149881-40-3 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C24 H32 N2 O4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid','decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-','ethyl ester','(alphaS,3S,5aS,9aR,10aS)-, Pyrazino[1,2-a]indole-2(1H)-acetic acid','decahydro-3-methyl-1,4-dioxo-alpha-(2-phenylethyl)-','ethyl ester','[3S-[2(R*),3alpha,5abeta,9aalpha,10abeta]]- (9CI), RU 46178, (S)-ethyl 2-[(3S','5aS','9aR','10aS)-3-methyl-1,4-dioxodecahydropyrazino[1,2-a]indol-2(1H)-yl]-4-phenylbutanoate, Trandolapril Imp. D (EP), Trandolapril Related Compound D (USP) |
| InChI formel | InChI=1S/C24H32N2O4/c1-3-30-24(29)20(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-19-12-8-7-11-18(19)15-21(26)23(25)28/h4-6,9-10,16,18-21H,3,7-8,11-15H2,1-2H3/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N2[C@@H](C)C(=O)N3[C@H]4CCCC[C@@H]4C[C@H]3C2=O |
| IUPAC navn | ethyl (2S)-2-[(3S,5aS,9aR,10aS)-3-methyl-1,4-dioxo-5a,6,7,8,9,9a,10,10a-octahydro-3H-pyrazino[1,2-a]indol-2-yl]-4-phenylbutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 412.52 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?