Få mere at vide
Trametinib Impurity-I, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trametinib Impurity-I |
| CAS | 1383430-03-2 |
| Molekylær formel | C26 H23 F I N5 O5 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | Trametinib Impurity-I, Acetamide','N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)imino]-3,4,5,6,7,8-hexahydro-8-hydroxy-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)imino]-3,4,5,6,7,8-hexahydro-8-hydroxy-6,8-di |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23FIN5O5/c1-13(34)29-15-5-4-6-17(12-15)32-21-20(23(35)33(25(32)37)16-8-9-16)22(31(3)24(36)26(21,2)38)30-19-10-7-14(28)11-18(19)27/h4-7,10-12,16,38H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34) |
| SMIL | CN1C(=O)C(C)(O)C2=C(C(=O)N(C3CC3)C(=O)N2c4cccc(NC(=O)C)c4)C1=Nc5ccc(I)cc5F |
| IUPAC navn | N-[3-[3-cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodophenyl)imino-8-hydroxy-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]phenyl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 631.394 |
| Formel vægt | 631.073 |