missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Trametinib Impurity-I, TRC

Artikelnummer. 30415292
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415292 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415292 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT13834025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Trametinib Impurity-I
CAS 1383430-03-2
Molekylær formel C26 H23 F I N5 O5
Mængde 25 mg
Synonym Trametinib Impurity-I, Acetamide','N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)imino]-3,4,5,6,7,8-hexahydro-8-hydroxy-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-, N-[3-[3-Cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)imino]-3,4,5,6,7,8-hexahydro-8-hydroxy-6,8-di
InChI formel InChI=1S/C26H23FIN5O5/c1-13(34)29-15-5-4-6-17(12-15)32-21-20(23(35)33(25(32)37)16-8-9-16)22(31(3)24(36)26(21,2)38)30-19-10-7-14(28)11-18(19)27/h4-7,10-12,16,38H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34)
SMIL CN1C(=O)C(C)(O)C2=C(C(=O)N(C3CC3)C(=O)N2c4cccc(NC(=O)C)c4)C1=Nc5ccc(I)cc5F
IUPAC navn N-[3-[3-cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodophenyl)imino-8-hydroxy-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]phenyl]acetamide
Molekylvægt (g/mol) 631.394
Formel vægt 631.073
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.