Få mere at vide
Trametinib (DMSO Solvate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trametinib Dimethyl Sulfoxide |
| CAS | 1187431-43-1 |
| Molekylær formel | C26 H23 F I N5 O4 . C2 H6 O S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | Acetamide','N-[3-[3-cyclopropyl-5-[(2-fluoro-4-iodophenyl)amino]-3,4,6,7-tetrahydro-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1(2H)-yl]phenyl]-','compd. with 1,1'-sulfinylbis[methane] (1:1), GSK 1120212B, Trametinib dimethyl sulfoxide, GSK 1120212B |
| InChI formel | InChI=1S/C26H23FIN5O4.C2H6OS/c1-13-22-21(23(31(3)24(13)35)30-20-10-7-15(28)11-19(20)27)25(36)33(17-8-9-17)26(37)32(22)18-6-4-5-16(12-18)29-14(2)34;1-4(2)3/h4-7,10-12,17,30H,8-9H2,1-3H3,(H,29,34);1-2H3 |
| SMIL | CN1C(=O)C(=C2N(C(=O)N(C3CC3)C(=O)C2=C1Nc4ccc(I)cc4F)c5cccc(NC(=O)C)c5)C.CS(=O)C |
| IUPAC navn | N-[3-[3-cyclopropyl-5-(2-fluoro-4-iodoanilino)-6,8-dimethyl-2,4,7-trioxopyrido[4,3-d]pyrimidin-1-yl]phenyl]acetamide;methylsulfinylmethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 693.53 |
| Formel vægt | 693.0918 |