Få mere at vide
Tramazoline Hydrochloride, LoGiCal
Artikelnummer. 30462663
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462663 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462663 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1900.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tramazoline hydrochloride monohydrate
CAS 74195-73-6
Analyt- eller komponentnavne Tramazoline hydrochloride monohydrate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H17 N3 . Cl H . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tramazoline hydrochloride monohydrate, N-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine hydrochloride monohydrate
InChI formel InChI=1S/C13H17N3.ClH.H2O/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)16-13-14-8-9-15-13;;/h3,5,7H,1-2,4,6,8-9H2,(H2,14,15,16);1H;1H2
Løsningstype Neat
SMIL O.Cl.C1CCc2c(C1)cccc2NC3=NCCN3
IUPAC navn N-(5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine;hydrate;hydrochloride
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 269.77
Mængde 10 mg
Formel vægt 269.129 g/mol