Få mere at vide
Tramazoline Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tramazoline hydrochloride monohydrate |
| CAS | 74195-73-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tramazoline hydrochloride monohydrate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C13 H17 N3 . Cl H . H2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tramazoline hydrochloride monohydrate, N-(5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-yl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-amine hydrochloride monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17N3.ClH.H2O/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)16-13-14-8-9-15-13;;/h3,5,7H,1-2,4,6,8-9H2,(H2,14,15,16);1H;1H2 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | O.Cl.C1CCc2c(C1)cccc2NC3=NCCN3 |
| Vis mere |