Få mere at vide
Tramadol N-Oxide, Mikromol™
Beskrivelse
Tramadol N-Oxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tramadol N-Oxide |
| CAS | 147441-56-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Tramadol N-Oxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H25 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Tramadol N-Oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,19)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)20-3/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1 |
| SMIL | COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2C[N+](C)(C)[O-] |
| IUPAC navn | 1-[(1R,2R)-2-hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-N,N-dimethylmethanamine oxide |
| Show More |