Få mere at vide
Tramadol N-Oxide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050513
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30050513 25 mg
18083100 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30050513 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0007.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tramadol N-Oxide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tramadol N-Oxide
CAS 147441-56-3
Analyt- eller komponentnavne Tramadol N-Oxide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H25 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tramadol N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,19)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)20-3/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1
SMIL COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2C[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn 1-[(1R,2R)-2-hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-N,N-dimethylmethanamine oxide
Molekylvægt (g/mol) 279.37
Mængde 25 mg
Formel vægt 279.1834 g/mol