Få mere at vide
Tramadol N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 18083100
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18083100 100 mg
30050513 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18083100 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0007.11
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tramadol N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tramadol N-Oxide
CAS 147441-56-3
Analyt- eller komponentnavne Tramadol N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C16 H25 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Tramadol N-Oxide
InChI formel InChI=1S/C16H25NO3/c1-17(2,19)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)20-3/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3/t14-,16+/m1/s1
SMIL COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2C[N+](C)(C)[O-]
IUPAC navn 1-[(1R,2R)-2-hydroxy-2-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]-N,N-dimethylmethanaminoxid
Molekylvægt (g/mol) 279.37
Mængde 100 mg
Formel vægt 279,1834 g/mol