Få mere at vide
(±)-Tramadol-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6) (cis/trans mixture), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Tramadol-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6) (cis/trans mixture) |
| CAS | 1189374-50-2 |
| Molekylær formel | C16 D6 H19 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | 2-[[Di(methyl-d3)amino]methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride (1:1), Tramadol-D6 (N,N-dimethyl-D6) (isomeric mixt.) Hydrochloride, (±)-Tramadol-d6 (isomeric mixt.) hydrochloride, (±)-Tramadol-d6 HCl (N,N-dimethyl-d6) (cis/trans mixture) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18 H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC1CCCCC1(O)c2cccc(OC)c2)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[[bis(trideuteriomethyl)amino]methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexan-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 305.873 |
| Formel vægt | 305.203 g/mol |
| Vis mere |