Få mere at vide
TRAM-34, MedChemExpress
Artikelnummer. 16441887
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16441887 50 mg
16415728 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16441887 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY13519
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
MedChemExpress TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
TRAM-34 is a highly selective blocker of intermediate-conductance calcium-activated K+ channel (IKCa1) (Kd=20 nM).
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale TRAM-34
Fysisk form Powder
CAS 289905-88-0
Farve White
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H17ClN2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (72.50 mM; Need ultrasonic)
SMIL ClC1=CC=CC=C1C(N2N=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4
Molekylvægt (g/mol) 344.84
Formel vægt 344.84
Procent renhed 99.32%