Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Sporvogn 34
Artikelnummer. 15432869
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432869 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 15432869 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60019.MB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 289905-88-0 | C22H17ClN2, C22H17ClN2 | 344.84 g/mol
TRAM-34 blokerer mellemkonduktans calcium-aktiveret kaliumkanal IKCa1 med en Kd på 20nM og udviser udsøgt selektivitet for kanalen. Clotrimazol urenhed. Bruges også til at studere dens effekt på forebyggelse af vaskulær restenose efter ballonangioplastik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 25 mg
Oversigt Gul
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) TRAM-34 er en potent hæmmer af den mellemledende calciumaktiverede kaliumkanal
CAS 289905-88-0
Molekylær formel C22H17ClN2​​
Formel vægt 344,84 g/mol
Synonym 1-[(2-chlorphenyl)diphenylmethyl]-1H-pyrazol
Smeltepunkt 145 °C til 147 °C
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 2 mg/ml; Uopløseligt i vand
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver