Få mere at vide
Tralkoxydim 50 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325204
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30325204 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30325204 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17605000AL50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-01-2027
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tralkoxydim
CAS 87820-88-0
Analyt- eller komponentnavne Tralkoxydim
Forsendelsestilstand +20 °C
Molekylær formel C20 H27 N O3
Koncentration 50 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C20H27NO3/c1-6-16(21-24-7-2)20-17(22)10-15(11-18(20)23)19-13(4)8-12(3)9-14(19)5/h8-9,15,22H,6-7,10-11H2,1-5H3/b21-16+
SMIL CCO\N=C(/CC)\C1=C(O)CC(CC1=O)c2c(C)cc(C)cc2C
IUPAC navn 2-[(E)-N-ethoxy-C-ethylcarbonimidoyl]-3-hydroxy-5-(2,4,6-trimethylphenyl)cyclohex-2-en-1-one
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 329.43
Mængde 1 ml
Formel vægt 329,1991 g/mol