Få mere at vide
SGE™ PEEKsil™ Injektionsløkker
Beskrivelse
- Glat, ikke-reaktiv intern boring reducerer prøveoverførsel og prøveskylletider
- Reduceret prøvetab på grund af forskydning eller adsorption
- Maksimalt driftstryk: 3000psi for 10 μL og 20 L μsløjfer
- Leveres med PEEKsil rør og to sæt rustfrit stål Hexnuts™ med PEEK ferrule fittings
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Injektionsløkke |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,009 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.02 cm |
| Volumen (metrisk) | 10μ l |