Få mere at vide
Tragacanth powder
Artikelnummer. 11458417
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458417 100 g 100g
11468417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11458417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18502.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 9000-65-1
Tragacanth-pulver bruges som emulgator, fortykningsmiddel, stabilisator i fødevare- og medicinalindustrien. Det fungerer som et bindemiddel, der bruges til fremstilling af kunstnerens pasteller. Den bruges som en naturlig hårshampoo. Det spiller en vigtig rolle som fryseindlejringsmedium til vævskonservering. Det bruges som afslappende middel til hoste- og forkølelsespræparater samt til at håndtere diarré.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-65-1
MDL nummer MFCD00131255
Synonym Gum tragacanth
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tragacanth powder
Merck Index 14,4581
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Mængde 100 g