Få mere at vide
Tragacanth Gum MP Biomedicals
Artikelnummer. 11437621 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437621 100 g 100g
11447621 500 g -
11457621 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11437621 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210479280
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 9000-65-1
MDL nummer MFCD00131255
Synonym Gum tragacanth
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tragacanth Gum
Navn note Molecular biology and Cell Biology
Farve Fløde
Mængde 100 g
Fysisk form Pulver