Få mere at vide
Abnova™ TRAF3/CEN14q FISH sonde
Artikelnummer. 16043355
Skift visning
Mængde:
100μ L
200μ L
Pakningsstørrelse:
100µL
200µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16043355 200μ L 200µL
16033355 100μ L 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16043355 Leverandør Abnova™ Leverandørnr. FG0218.200uL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21415.00 DKK
    20580.21 DKK / 200µL
    Spare 834.79 DKK
    3% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-01-2027
Mærkede FISH-prober til identifikation af genamplifikation ved brug af Fluorescent In Situ Hybridization Technique.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved °4 C i mørke
Format Rør
Til brug med (applikation) Fluorescerende in situ hybridisering (celle)
Gene TNF-receptor-associeret faktor 3
Gene Alias CAP-1, CD40bp, CRAF1, LAP1
Gen symbol TRAF3
Gen-id (Entrez) 7187
Produkttype DNA/RNA
Mængde 200μ L
Form Væske