Få mere at vide
Tradipitant, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439697
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16439697 5 mg
16437168 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16439697 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16732
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Tradipitant (VLY-686) is a neurokinin-1 (NK-1) antagonist.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tradipitant
Fysisk form Solid
CAS 622370-35-8
Farve Tan
Mængde 5 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H16ClF6N5O
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym VLY-686 LY686017
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (170.10 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(C1=CC=CN=C1C2=C(C3=CC=NC=C3)N(CC4=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C4)N=N2)C5=CC=CC=C5Cl
Molekylvægt (g/mol) 587.9
Formel vægt 587.9
Procent renhed 99.34%