Learn More
Descrizione
- Eight individual segments per box
- Tube segments are made from durable polypropylene
- Helps reduce potential cross contamination
- Saves valuable working space and allows more room for sample manipulation
- Stops opened microfuge lids with interfering with other wells
- Alphanumeric well identification
- Tube segments sold with outer box and lid
- TracRack™ Outer Box made from thin film polypropylene material
- Store down to temperatures of -80°C
- Moisture resistant, significantly reducing the chance of mold
- Removable segments allow outer shell to be used for storage of other small laboratory products
- Light-tight for light sensitive materials
- 5.3cm boxes fit in standard freezer racks
Specifica
Specifica
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | Purple |
| Holds | Microtubes (1.5 to 2 mL) |
| Material | Polypropylene |
| Positions | 64 |
| Shape | Square |
| Stackable | Yes, When Empty |
| Sterility | Non-sterile |
| Quantity | 1 Each |
| Dimensions (L x W x H) | 12.93 x 13 x 3.5 cm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?