Få mere at vide
Fisherbrand™ TracRack™ Mikrorørstativ
Artikelnummer. 15346548 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Lilla
Lys lilla
Stillinger:
64
64/96
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Stillinger Pakningsstørrelse
15346548 Lilla 64 Hver
15356548 Lys lilla 64/96 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15346548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Giver brugere mulighed for nemt at åbne, identificere og fjerne kun de nødvendige segmenter af prøver. Fisherbrand™ TracRack™ Microtube Rack eliminerer besværet med at tage et helt stativ med prøver ud af kølerum, hvilket kan reducere risikoen for potentiel krydskontaminering.
  • Otte individuelle segmenter pr. kasse
  • Rørsegmenter er lavet af slidstærkt polypropylen
  • Hjælper med at reducere potentiel krydskontaminering
  • Sparer værdifuld arbejdsplads og giver mere plads til prøvemanipulation
  • Stopper åbne mikrofuge-låg med at forstyrre andre brønde
  • Alfanumerisk brøndidentifikation
  • Rørsegmenter sælges med yderboks og låg
  • TracRack™ Yderkasse lavet af tyndfilm polypropylen materiale
  • Opbevares ned til temperaturer på -80 °C
  • Fugtbestandig, hvilket reducerer risikoen for skimmelsvamp betydeligt
  • Aftagelige segmenter gør det muligt at bruge den ydre skal til opbevaring af andre små laboratorieprodukter
  • Lystæt til lysfølsomme materialer
  • 5,3 cm kasser passer i standard frysereoler
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Farve Lilla
Holder Mikrorør (1,5 til 2 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 64
Form Square
Stabelbar Yes, When Empty
Sterilitet Non-sterile
Mængde 1 hver
Dimensioner (L x B x H) 12.93 x 13 x 3.5 cm
Længde (metrisk) 12.93 mm
Diameter (metrisk) åbning 12.3 cm
Inkluderer Yderkasse og låg
Produkttype Opbevaringsboks til mikrorør
Hylder None
Højde (metrisk) 3.5 cm
Array 8 x 8
Bredde (metrisk) 13 cm