Beskrivelse
Vi har indgået partnerskab med QIAGEN, hvis velkendte sæt hjælper dine molekylærbiologiske anvendelser. Du kan nu udføre dine QIAGEN protokoller med vejledning fra TRACKMAN™ Connected-pipettingsystemet. Vores pipetter og spidser matcher perfekt de nødvendige mængder for at starte din protokol, alt sammen tilgængeligt i ét unikt kit.
TRACKMAN Connected Starter Kit enkeltkanal indeholder følgende:
- TRACKMAN Connected tablet og tilbehør
- PIPETMAN M Forbundet P200M
- PIPETMAN™ M Connected P1200M
- PIPETMAN M Connected P5000M
- 1 rack med 5 ml spidser
- 5 stativer med 200 μl filterspidser
- 5 stativer med 1200 μl filterspidser
Optimer din protokoludførelse med TRACKMAN Connected Starter Kit enkeltkanal og QIAGEN kits til rensning eller ekstraktion af DNA eller RNA fra blod, væv, celler, virus og plasmidproduktion i en bred vifte af prøvetyper.
- BEMÆRK: Alle QIAGEN sæt sælges separat og skal købes QIAGEN direkte.
Vores TRACKMAN Connected Starter Kit enkeltkanal er kompatibel med:
- DNeasy Blod- og Vævsmini-kit: DNA-rensning fra blod- eller vævsprøver.
- QIAamp DNA Mini Kit: DNA-rensning fra menneskevæv, vatpinde, CSF, blod, kropsvæsker eller vaskede celler fra urinprøver.
- QIAprep Spin Miniprep Kit: Plasmid-DNA-rensning af op til 20 μg højrenhedsplasmid eller cosmid-DNA.
- QIAquick PCR-rensningssæt: PCR-produktrensning af DNA-amplikoner med intervaller fra 100 bp til 10 kb.
- QIAamp ccfDNA/RNA Kit: Cellefrit DNA og RNA-rensning fra plasma- og serumprøver.
- RNeasy Plus Mini-kit: RNA-rensning fra celler og væv ved hjælp af gDNA Eliminator-kolonner.
- QIAamp Viral RNA Mini Kit: Viral RNA-rensning fra cellefrie kropsvæsker. Egnet til SARS-CoV-2 detektion
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible tips | 5 ml, 200 μl, 1200 μl spidser |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Diverse |
| Dispenseringshastighed | Variabel |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Alle pipetter med monterede spidser |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | TRACKMAN Forbundet |
| Vis mere |