Få mere at vide
Gilson™ TRACKMAN Connected Starter Kit, Pro
Alle ansehen Gilson ProdukteBeschreibung
Vi har indgået et samarbejde med QIAGEN , hvis velkendte kits hjælper dine molekylærbiologiske applikationer. Du kan nu udføre din QIAGEN protokoller med vejledning fra TRACKMAN™ Tilsluttet pipetteringssystem. Vores pipetter og spidser matcher perfekt med de mængder, der er nødvendige for at starte din protokol, alle tilgængelige i ét unikt sæt.
TRACKMAN Connected Starter Kit Pro inkluderer følgende:
- TRACKMAN Connected tablet og tilbehør
- PIPETMAN™ M Tilsluttet P200M
- PIPETMAN™ M Tilsluttet P1200M
- PIPETMAN™ M Tilsluttet P5000M
- PIPETMAN™ M Tilsluttet P8x1200M
- 1 stativ med 5 ml spidser
- 5 stativer á 200 stkμ L filterspidser
- 10 stativer á 1200 stkμ L filterspidser
Optimer din protokoludførelse med TRACKMAN Connected Starter Kit Pro og QIAGEN sæt til oprensning eller ekstraktion af DNA eller RNA fra blod, væv, celler, virus, plasmiddannelse i en lang række prøvetyper.
- BEMÆRK: Alle QIAGEN sæt sælges separat og skal købes igennem QIAGEN direkte
Vores TRACKMAN Connected Starter Kit Pro er kompatibel med:
- DNeasy Blood and Tissue Mini Kit: DNA-rensning fra blod- eller vævsprøver.
- QIAamp DNA Mini Kit: DNA-rensning fra humant væv, podninger, CSF, blod, kropsvæsker eller vaskede celler fra urinprøver.
- QIAprep Spin Miniprep Kit: Plasmid DNA oprensning på op til 20μ g højrent plasmid eller cosmid DNA.
- QIAquick PCR Purification Kit: PCR-produktoprensning af DNA-amplikoner i området fra 100 bp til 10 kb.
- QIAamp ccfDNA/RNA Kit: Cellefri DNA- og RNA-oprensning fra plasma- og serumprøver.
- RNeasy Plus Mini Kit: RNA-oprensning fra celler og væv ved hjælp af gDNA Eliminator-søjler.
- QIAamp Viral RNA Mini Kit: Viral RNA oprensning fra cellefri kropsvæsker. Velegnet til SARS-CoV-2-detektion
- QIAamp 96 viralt RNA kit: Viral RNA-oprensning fra cellefri kropsvæsker i 96-brønds format. Velegnet til SARS-CoV-2-detektion.
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible tips | 5 ml, 200μ L, 1200μ L tips |
| Justerbar spidsafstand | Nej |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Diverse |
| Dispenseringshastighed | Variabel |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Alle pipetter med spidser monteret |
| Greb Type | Ergonomi |
| Materiale | Polypropylen |
| Model- | TRACKMAN tilsluttet |
| Mehr anzeigen |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.