Få mere at vide
Invitrogen™ TrackIt™ Ultra Low Range DNA-stige
Beskrivelse
Indeholder
DNA-stige og 1 hætteglas 6X TrackIt™ Cyan/Gul Loading Buffer
Invitrogen TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 10 bp to 300 bp. TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder consists of nine individual chromatography-purified DNA fragments and has a reference band at 100 bp for easy orientation.
TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ideal for separation on 4–5% agarose gels.
Invitrogen TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder er klar til brug og designet til dimensionering og omtrentlig kvantificering af dobbeltstrenget DNA i området fra 10 bp til 300 bp. TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder består af ni individuelle kromatografioprensede DNA-fragmenter og har et referencebånd på 100 bp for nem orientering.
TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder er ideel til adskillelse på 4 –5% agarosegeler.
Højdepunkter af TrackIt Ultra Low Range DNA-stige:
- Skarpe, klare —båndkromatografioprensede fragmenter for ensartede og pålidelige resultater, stabil ved stuetemperatur i op til seks måneder
- Klar til brug —blandet med 6X TrackIt Cyan/Yellow Loading Dye til sporing af DNA-migrering
- Præcis —en nøjagtig mængde af DNA i hvert bånd
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | •500μ L TrackIt Ultra Low Range DNA-stige • 1 ml TrackIt Cyan/Yellow Loding Dye Opbevares ved stuetemperatur eller ved 4 °C i op til 6 måneder. I længere perioder opbevares ved -20 °C. |
| Koncentration | 0,1μ g/μ L |
| Gel Type | Agarose |
| Klar til at indlæse | Ja |
| Prøveindlæsningsvolumen | 1 mL |
| Størrelsesområde | 10 til 300 bp |
| Volumen (metrisk) | 500 μl |
| Gel kompatibilitet | Agarose Geler |
| Antal reaktioner | 100 ansøgninger |
| Mængde | 50μ g |
| Vis mere |