Få mere at vide
Tracheloside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tracheloside |
| CAS | 33464-71-0 |
| Molekylær formel | C27 H34 O12 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2(3H)-Furanone','4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[[4-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-methoxyphenyl]methyl]dihydro-3-hydroxy-','(3S,4S)-, 2(3H)-Furanone','4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-[[4-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-methoxyphenyl]methyl]dihydro-3-hydroxy-','(3S-cis)-, Tracheloside (6CI,8CI), (3S,4S)-4-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-3-[[4-(β-D-glucopyranosyloxy)-3-methoxyphenyl]methyl]dihydro-3-hydroxy-2(3H)-furanone, 2-Hydroxyarctiin, 8'-Hydroxyarctigenin-4'-O-β-D-glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C27H34O12/c1-34-17-6-4-14(9-19(17)35-2)8-16-13-37-26(32)27(16,33)11-15-5-7-18(20(10-15)36-3)38-25-24(31)23(30)22(29)21(12-28)39-25/h4-7,9-10,16,21-25,28-31,33H,8,11-13H2,1-3H3/t16-,21+,22+,23-,24+,25+,27-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc(C[C@H]2COC(=O)[C@]2(O)Cc3ccc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(OC)c3)cc1OC |
| IUPAC navn | (3S,4S)-4-[(3,4-dimethoxyphenyl)methyl]-3-hydroxy-3-[[3-methoxy-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]methyl]oxolan-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 550.55 |
| Formel vægt | 550.205 |