Få mere at vide
3M™ Tracer™ Udskiftning Pod
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blue
Mørkeblå
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 50
Beskrivelse
- Reducerer støjniveauer op til 20 dB SNR i henhold til EN 352-2:2020.
- Patenteret tri-flange design i præ-støbt materiale gør dem til at passe til de fleste øregange.
- Fast, lang stilk for nem isætning og fjernelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Mørkeblå |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt |
| Mængde | 50/Pk. |
| Produkttype | Ørepropper |