Få mere at vide
3M™ Tracer™ Udskiftning Pod
Shop alle 3M produkter
Farve:
Blue
Mørkeblå
Pakningsstørrelse:
50 par
Pakke med 50
Beskrivelse
- Reduces noise levels up to 20 dB SNR in accordance with EN 352-2:2020.
- Patented tri-flange design in pre-moulded material makes them a fit for most ear canals.
- Firm, long stem for easy insertion and removal.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Blue |
| Mængde | 20/Pk. |
| Produkttype | Earplug |