Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC kolonner
Artikelnummer. 10688715 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10688715
Brand: Thermo Scientific™ 260076030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser skal du vælge den polære PLOT-søjle med stort set ingen partikelfrigivelse.
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne bruger en polær divinylbenzen-ethylenglycol/dimethylacrylat-fase, og partiklerne er inkorporeret i slangen for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
Applikationer:
  • Polære og upolære forbindelser
Ligner:
  • HP-PLOT U
  • Rt™ -U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Maks. Temperatur Op til 190 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND U
Til brug med (applikation) Analyse af polare forbindelser
Filmtykkelse 10μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Polar