Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC kolonner
Artikelnummer. 10128094 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10128094
Brand: Thermo Scientific™ 260076060
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser skal du vælge den polære PLOT-søjle med stort set ingen partikelfrigivelse.
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND U GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne bruger en polær divinylbenzen-ethylenglycol/dimethylacrylat-fase, og partiklerne er inkorporeret i slangen for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
Applications:
  • Polar and nonpolar compounds
Similar To:
  • HP-PLOT U
  • Rt™-U-BOND
  • CP-PoraPLOT U
  • CP-PoraBOND U
  • Supel-N PLOT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Up to 190°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND U
Til brug med (applikation) GC for the Analysis of Polar Compounds
Filmtykkelse 20 μm
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Polar