Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC kolonner
Artikelnummer. p-4522423 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10671386
Brand: Thermo Scientific™ 260036010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil AR/O2 og andre permanente gasser ved hjælp af GC-søjler med de seneste innovationer inden for PLOT-teknologi.
Til adskillelse af AR/O2 og andre permanente gasser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-søjler leverer ensartede, reproducerbare resultater.
Applikationer:
  • Permanente gasser
  • Raffinaderi eller naturgas
Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Avanceret belægnings- og deaktiveringsbehandling sikrer integriteten af det porøse belægningslag for optimal kromatografisk effektivitet.
  • Deaktiveringsprocessen giver en skarp top for CO-eluering, hvilket eliminerer haledannelse, der almindeligvis ses i andre kolonner.
  • Høj retention af molekylsigten letter adskillelse af permanente gasser ved temperaturer over omgivelserne.
  • Ensartede partikler forbliver klæbende til slangen, selv efter kontinuerlig ventilcyklus.
Ligner:
  • GS-Sive
  • HP PLOT Molsieve
  • CP-Molsieve 5A
  • Molsieve 5A
  • PÅ™ - Molsive
  • PLT-5A
  • Rt™ -Si 5A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Op til 300 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A
Til brug med (applikation) Adskillelse af Ar/O2 og andre permanente gasser, GC til raffinaderi eller naturgasser, Adskillelse af Ar/O2 og andre permanente gasser
Filmtykkelse 30μ m
Længde (metrisk) 15 m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.