Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC kolonner
Artikelnummer. 10681386 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10681386 30 m 0.32 mm Hver
10671386 15 m 0.32 mm Hver
10198024 15 m 0.53 mm Hver
10371385 30 m 0.53 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10681386 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260036040
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Adskil AR/O2 og andre permanente gasser ved hjælp af GC-søjler med de seneste innovationer inden for PLOT-teknologi.
Til adskillelse af AR/O2 og andre permanente gasser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-søjler leverer ensartede, reproducerbare resultater.
Applikationer:
  • Permanente gasser
  • Raffinaderi eller naturgas
Udviklet til overlegen ydeevne:
  • Avanceret belægnings- og deaktiveringsbehandling sikrer integriteten af det porøse belægningslag for optimal kromatografisk effektivitet.
  • Deaktiveringsprocessen giver en skarp top for CO-eluering, hvilket eliminerer haledannelse, der almindeligvis ses i andre kolonner.
  • Høj retention af molekylsigten letter adskillelse af permanente gasser ved temperaturer over omgivelserne.
  • Ensartede partikler forbliver klæbende til slangen, selv efter kontinuerlig ventilcyklus.
Ligner:
  • GS-Sive
  • HP PLOT Molsieve
  • CP-Molsieve 5A
  • Molsieve 5A
  • PÅ™ - Molsive
  • PLT-5A
  • Rt™ -Si 5A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Adskillelse af Ar/O2 og andre permanente gasser, GC til raffinaderi eller naturgasser, Adskillelse af Ar/O2 og andre permanente gasser
Filmtykkelse 30μ m
Længde (metrisk) 30 m
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Maks. Temperatur (metrisk) Op til 300 °C
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.