Beskrivelse
Til adskillelse af AR/O2 og andre permanente gasser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Sieve 5A GC-søjler leverer ensartede, reproducerbare resultater.
- Permanente gasser
- Raffinaderi eller naturgas
- Avanceret belægnings- og deaktiveringsbehandling sikrer integriteten af det porøse belægningslag for optimal kromatografisk effektivitet.
- Deaktiveringsprocessen giver en skarp top for CO-eluering, hvilket eliminerer haledannelse, der almindeligvis ses i andre kolonner.
- Høj retention af molekylsigten letter adskillelse af permanente gasser ved temperaturer over omgivelserne.
- Ensartede partikler forbliver klæbende til slangen, selv efter kontinuerlig ventilcyklus.
- GS-Sive
- HP PLOT Molsieve
- CP-Molsieve 5A
- Molsieve 5A
- PÅ™ - Molsive
- PLT-5A
- Rt™ -Si 5A
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | Op til 300 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | TracePLOT™ TG-BOND Msieve 5 A |
| Til brug med (applikation) | Adskillelse af Ar/O2 og andre permanente gasser, GC til raffinaderi eller naturgasser, Adskillelse af Ar/O2 og andre permanente gasser |
| Filmtykkelse | 30μ m |
| Længde (metrisk) | 15 m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.