Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolonner
Artikelnummer. p-4522432 Shop alle Thermo Scientific produkter
15 m, 0.32 mm, Hver
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Vælg denne PLOT-søjle med mellempolaritet med stort set ingen partikelfrigivelse for ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser.
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en midpolaritet divinylbenzen 4-vinylpyridin fast fase, og partiklerne er inkorporeret i slangen for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
Applikationer:
  • Ikke-polære og polære forbindelser
Ligner:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™ -S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Op til 200 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND S
Til brug med (applikation) GC for ikke-polære og mellempolære forbindelser
Filmtykkelse 10μ m
Længde (metrisk) 15 m
Polaritet Midt-polar
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolonner >