Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolonner
Artikelnummer. 10299274 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) unitSize
10299274 30 m 0.32 mm Hver
10056124 15 m 0.32 mm Hver
10690056 15 m 0.53 mm Hver
10118094 30 m 0.53 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10299274 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260066030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Vælg denne PLOT-søjle med mellempolaritet med stort set ingen partikelfrigivelse for ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser.
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en midpolaritet divinylbenzen 4-vinylpyridin fast fase, og partiklerne er inkorporeret i slangen for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
Applikationer:
  • Ikke-polære og polære forbindelser
Ligner:
  • CP-PoraPLOT S
  • Supel-G45
  • Rt™ -S-BOND
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Op til 200 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND S
Til brug med (applikation) GC for ikke-polære og mellempolære forbindelser
Filmtykkelse 10μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Midt-polar