Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
For ensartet, reproducerbar analyse af ikke-polære og polære forbindelser, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND S GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en midpolaritet divinylbenzen 4-vinylpyridin fast fase, og partiklerne er inkorporeret i slangen for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
Applikationer:
- Ikke-polære og polære forbindelser
- CP-PoraPLOT S
- Supel-G45
- Rt™ -S-BOND
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | Op til 200 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | TracePLOT™ TG-BOND S |
| Til brug med (applikation) | GC for ikke-polære og mellempolære forbindelser |
| Filmtykkelse | 20μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Midt-polar |