Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC kolonner Artikelnummer.: 15800900
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC kolonner
Artikelnummer. p-4522426 Shop alle Thermo Scientific produkter
10 m, 0.32 mm, Hver
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15800900
Brand: Thermo Scientific™ 260045870
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Opnå ensartet, reproducerbar adskillelse af CO2, methan og 02/N2/CO med den ikke-polære PLOT-søjle uden praktisk talt frigivelse af partikler.
Opnå ensartet, reproducerbar adskillelse af CO2, metan og 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en ikke-polær, 100 % divinylbenzenfase, og partiklerne er inkorporeret i rørets vægge for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse. Denne stærke binding hjælper med at forhindre skader på detektionssystemerne.
Applikationer:
  • C1 til C3 isomerer og alkaner op til C12
  • Separation af CO2, metan og O2/N2/CO
  • Analyse af iltede forbindelser og opløsningsmidler
  • Ligner:
  • CP-PoraPLOT Q
  • Rt™ -Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™ -Grund
  • PÅ™ -Q
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Maks. Temperatur Op til 300/320 °C
    Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
    Produktlinje TraceGULD
    Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND Q
    Til brug med (applikation) Separation af CO2, Methan og O2/N2/CO Analyse, Separation af CO2, Methan og O2/N2/CO, Analyse af iltede forbindelser og opløsningsmidler
    Filmtykkelse 10μ m
    Længde (metrisk) 10 m
    Polaritet Ikke-polær
    Begrænset garantiperiode:
    Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
    Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
    Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
    Korrektion af produktindhold
    Produkttitel
    Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC kolonner >