Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC kolonner
Artikelnummer. 10439634 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10439634
Brand: Thermo Scientific™ 260046030
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå ensartet, reproducerbar adskillelse af CO2, methan og 02/N2/CO med den ikke-polære PLOT-søjle uden praktisk talt frigivelse af partikler.
Opnå ensartet, reproducerbar adskillelse af CO2, metan og 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en ikke-polær, 100 % divinylbenzenfase, og partiklerne er inkorporeret i rørets vægge for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse. Denne stærke binding hjælper med at forhindre skader på detektionssystemerne.
Applikationer:
  • C1 til C3 isomerer og alkaner op til C12
  • Separation af CO2, metan og O2/N2/CO
  • Analyse af iltede forbindelser og opløsningsmidler
Ligner:
  • CP-PoraPLOT Q
  • Rt™ -Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™ -Grund
  • PÅ™ -Q
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Op til 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND Q
Til brug med (applikation) Analyse af iltede forbindelser og opløsningsmidler, Separation af CO2, Methan og O2/N2/CO, Analyse af iltede forbindelser og opløsningsmidler
Filmtykkelse 10μ m
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Ikke-polær
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.