Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
For ensartet, reproducerbar adskillelse af ethan, ethylen og acetylen, Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q+ GC-søjler leverer høj ydeevne og uovertruffen stabilitet. Søjlerne anvender en porøs divinylbenzen-homopolymerfase med mellempolaritet, og partiklerne er inkorporeret i rørets vægge for i det væsentlige ingen partikelfrigivelse, hvilket hjælper med at forhindre beskadigelse af detektionssystemerne.
- Adskillelse af ethan, ethylen og acetylen til baseline
- GS-Q
- Rt™ -QS-BOND
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | Op til 250 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | TracePLOT™ TG-BOND Q+ |
| Til brug med (applikation) | GC til adskillelse af ethan, ethylen og acetylen til baseline |
| Filmtykkelse | 20μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Midt-polar |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.