Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina KCl Metal
Artikelnummer. 13448968 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
5 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 13448968
Brand: Thermo Scientific™ 26M026170
For consistent, reproducible analysis of nonpolar and polar compounds, choose the polar PLOT column with essentially no particle release.
  • For linear and quantitative of polar unsaturated hydrocarbonds
  • Available with either Na2SO4 or KCl deactivation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0.53 mm
Stationær fase TG-BOND Alumina KCl
Filmtykkelse 10 μm
Længde (metrisk) 5 m