Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC kolonner (Na 2 SO 4 deaktivering)
Artikelnummer. 10584305 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
30 m
50 m
Filmtykkelse:
5μ m
10μ m
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Filmtykkelse unitSize
10584305 50 m 10μ m Hver
10107644 30 m 5μ m Hver
10026554 30 m 10μ m Hver
10035724 50 m 5μ m Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10584305 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 260016110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC kolonner til lineær og kvantitativ analyse af polære umættede kulbrinter.
Begrænset garantiperiode: Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser, der er beskrevet i vores salgsbetingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, hvor vi sender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse til intern brugsbegrænsning for forskning: Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND Alumina
Til brug med (applikation) GC/MS
Filmtykkelse 10μ m
Længde (metrisk) 50 m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.