Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC kolonner (Na 2 SO 4 deaktivering)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC kolonner til lineær og kvantitativ analyse af polære umættede kulbrinter.
- C1-C5 carbonhydrider
- Umættede carbonhydridisomerer
- Stærk binding forhindrer beskadigelse af injektions- og detektionssystemer fra partikelfrigivelse under ventilskifteoperationer.
- Kolonner kan regenereres for at genoprette fuld effektivitet og selektivitet efter vandadsorption.
- Strenge tests sikrer korrekt filmtykkelse (1,3-butadien), selektivitet (propadien, methylacetylen), opløsning (trans-2-buten, 1-buten) og belægningseffektivitet (1,3-butadien).
- Alumina-PLOT
- PÅ™ -Aluminiumoxid
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2S04
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™ -Alumina BOND (KCl)
- Rt™ -Alumina BOND (Na2SO4)
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Stationær fase | TracePLOT™ TG-BOND Alumina |
| Til brug med (applikation) | GC/MS |
| Filmtykkelse | 5μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.