Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-kolonner: KCl-deaktivering
Artikelnummer. p-4522417 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
30 m
50 m
Diameter (metrisk):
0.32 mm
0.53 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10704627
Brand: Thermo Scientific™ 260026050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bruge Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC kolonner til lineær og kvantitativ analyse af polære umættede kulbrinter.
Applikationer:
  • C1-C5 carbonhydrider
  • Umættede carbonhydridisomerer
Udviklet til overlegen ydeevne :
  • Stærk binding forhindrer beskadigelse af injektions- og detektionssystemer fra partikelfrigivelse under ventilskifteoperationer.
  • Kolonner kan regenereres for at genoprette fuld effektivitet og selektivitet efter vandadsorption.
  • Strenge tests sikrer korrekt filmtykkelse (1,3-butadien), selektivitet (propadien, methylacetylen), opløsning (trans-2-buten, 1-buten) og belægningseffektivitet (1,3-butadien).
Ligner:
  • Alumina-PLOT
  • PÅ™ - Alumina
  • CP-Al2O3/KCl
  • CP-Al2O3/Na2S04
  • GS-Alumina
  • GS-Alumina KCl
  • HP PLOT M
  • HP PLOT S
  • Rt™ -Alumina BOND (KCl)
  • Rt™ -Alumina BOND (Na2SO4)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur Op til 200 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.32 mm
Stationær fase TracePLOT™ TG-BOND Alumina
Til brug med (applikation) Analyse af polære umættede kulbrinter, GC for umættede carbonhydridisomerer, Lineær og kvantitativ analyse af polære umættede kulbrinter
Filmtykkelse 5μ m
Længde (metrisk) 50 m