Få mere at vide
Thermo Scientific™ TracePLOT™ TG-BOND Alumina GC-kolonner: KCl-deaktivering
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Bruge Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Alumina GC kolonner til lineær og kvantitativ analyse af polære umættede kulbrinter.
Applikationer:
- C1-C5 carbonhydrider
- Umættede carbonhydridisomerer
- Stærk binding forhindrer beskadigelse af injektions- og detektionssystemer fra partikelfrigivelse under ventilskifteoperationer.
- Kolonner kan regenereres for at genoprette fuld effektivitet og selektivitet efter vandadsorption.
- Strenge tests sikrer korrekt filmtykkelse (1,3-butadien), selektivitet (propadien, methylacetylen), opløsning (trans-2-buten, 1-buten) og belægningseffektivitet (1,3-butadien).
- Alumina-PLOT
- PÅ™ - Alumina
- CP-Al2O3/KCl
- CP-Al2O3/Na2S04
- GS-Alumina
- GS-Alumina KCl
- HP PLOT M
- HP PLOT S
- Rt™ -Alumina BOND (KCl)
- Rt™ -Alumina BOND (Na2SO4)
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | Op til 200 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Stationær fase | TracePLOT™ TG-BOND Alumina |
| Til brug med (applikation) | Analyse af polære umættede kulbrinter, GC for umættede carbonhydridisomerer, Lineær og kvantitativ analyse af polære umættede kulbrinter |
| Filmtykkelse | 5μ m |
| Længde (metrisk) | 50 m |