Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC kolonner
Artikelnummer. p-4522458 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11531134
Brand: Thermo Scientific™ 260790200
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-søjler tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en lang række applikationer.
Vælg disse søjler, som tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en bred vifte af applikationer.
  • Proprietary stationary phase
  • Unique selectivity
  • Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB congeners
  • PAH's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Maks. Temperatur 340/360°C
Diameter (metrisk) 0.1 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.1 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-XLBMS
Til brug med (applikation) GC/MS for Pesticides, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes
Filmtykkelse 0.1 μm
Længde (metrisk) 10 m
Polaritet Low-Polar
Oversigt 10 m x 0.10 mm x 0.10 μm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado