Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterDescripción
Vælg disse søjler, som tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en bred vifte af applikationer.
- Proprietary stationary phase
- Unique selectivity
- Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
- Pesticides
- PCB congeners
- PAH's
Especificaciones
Especificaciones
| Maks. Temperatur | 340/360°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.53 mm |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| Til brug med (applikation) | GC/MS for Pesticides, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes |
| Filmtykkelse | 0.5 μm |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Low-Polar |
| Oversigt | 30 m x 0.53 mm x 0.5 μm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.