Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC kolonner
Artikelnummer. 11551134 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11551134
Brand: Thermo Scientific™ 260790470
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-søjler tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en lang række applikationer.
Vælg disse søjler, som tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en bred vifte af applikationer.
  • Proprietary stationary phase
  • Unique selectivity
  • Similar to DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Recommended for:
  • Pesticides
  • PCB congeners
  • PAH's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 340/360°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Stationær fase TraceGOLD™ TG-XLBMS
Til brug med (applikation) GC/MS for Pesticides, GC/MS for PCB Congeners, GC/MS for PAHs, GC/MS for Aroclor Mixes
Filmtykkelse 0.1 μm
Længde (metrisk) 30 m
Polaritet Low-Polar
Oversigt 30 m x 0.25 mm x 0.1 μm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.