Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC kolonner
Artikelnummer. 11511144 Shop alle Thermo Scientific produkter
Længde (metrisk):
10 m
15 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0.1 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtykkelse:
0.1 μm
0,18μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11511144
Brand: Thermo Scientific™ 260791540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC-søjler tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en lang række applikationer.
Vælg disse søjler, som tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en bred vifte af applikationer.
  • Proprietær stationær fase
  • Unik selektivitet
  • Svarende til DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Anbefalet til:
  • Pesticider
  • PCB-kongenere
  • PAH'er
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Temperatur 340/360 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Indvendig 0.25 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationær fase TraceGOLD™ TG-XLBMS
Til brug med (applikation) Aroclor Blandingsanalyse, GC/MS for PCB-kongenere, GC/MS for PAH'er, GC/MS for Aroclor Blandinger
Filmtykkelse 0,25μ m
Længde (metrisk) 60 m
Polaritet Lav-polær
Oversigt 60 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.