Få mere at vide
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-XLBMS GC kolonner
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Vælg disse søjler, som tilbyder en søjle med lav polaritet og lavt udløb, der er egnet til en bred vifte af applikationer.
- Proprietær stationær fase
- Unik selektivitet
- Svarende til DB-XLB, Rxi-XLB, ZB-XLB, VF-XMS, MDN-12
Anbefalet til:
- Pesticider
- PCB-kongenere
- PAH'er
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Temperatur | 340/360 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationær fase | TraceGOLD™ TG-XLBMS |
| Til brug med (applikation) | PAH'er analyse, GC/MS for PCB-kongenere, GC/MS for PAH'er, GC/MS for Aroclor Blandinger |
| Filmtykkelse | 0,25μ m |
| Længde (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Lav-polær |
| Oversigt | 30 mx 0,32 mm x 0,25μ m |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.